Learn More
Terumo™ Jeringa Luer-Lock de tres partes
Descripción
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de tres partes Luer-Lock excéntricas Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
Junta de doble anillo de elastastómero sintético garantizado sin látex
• Jeringa 3 piezas
• Jeringa 3 piezas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE, CE 0197 |
| Material | Polypropylene |
| Descripción | Graduación serigrafiada |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la inyección de líquidos inmediatamente después del llenado en el cuerpo humano, para la aspiración de líquidos o para la toma de muestras de sangre u otros fluidos corporales |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa de tres piezas con punta Luer Lock, concéntrico |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | Paquete de 50 |
| Volumen (métrico) | 30 ml |
| Mostrar más |