Learn More
STEMCELL Technologies EC23
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Descripción
- EC23 is a retinoic acid receptor (RAR) agonist with pan-RAR activity (EC50: RARα 41 nM, RARβ 0.5 nM, RARγ 0.4 nM), while having no appreciable activity for retinoid X receptors (RXR; EC50> 10μM for all; Gambone et al.) It is a photostable synthetic analog of all-trans retinoic acid (ATRA; Christie et al. 2008)
- EC23 also weakly activates aryl hydrocarbon receptor (Gambone et al.)
- Induces neural differentiation of human pluripotent stem cells, similarly to ATRA (Christie et al. 2010; Clemens et al.)
- Induces neuronal differentiation of human fetal neural progenitor cell line ReNcell 197VM (Christie et al. 2010)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 104561-41-3 |
| Sinónimo | AGN 190205; BASF 46928 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C23H24O2 |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.