Learn More
Trajan™ Septos para GC del EC
Descripción
- Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Septos EC de larga duración |
| Diámetro exterior (métrico) | 7 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 350 °C |
| Material | Silicona resistente a las altas temperaturas |
| Cantidad | 50/paq. |