Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septos de silicio con tecnología EC
Código de producto. 15238623
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 25
paquete de 50
Diámetro interior (métrico):
9,5 mm
11 mm
11,5 mm
12,5 mm
Código de producto. unitSize Diámetro interior (métrico)
15238623 paquete de 50 -
15258623 paquete de 50 11 mm
15218623 paquete de 25 9,5 mm
15228623 paquete de 25 11,5 mm
15248623 paquete de 24 12,5 mm
5 options
Código de producto. 15238623
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para ofrecer una larga vida útil y un orificio de inyección de baja adherencia.
  • Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Tipo EC
Cantidad 50/paq.