Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septos de silicio con tecnología EC
Código de producto. 15228623
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9,5 mm
11 mm
11,5 mm
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15228623 11,5 mm paquete de 25
15258623 11 mm paquete de 50
15218623 9,5 mm paquete de 25
15238623 - paquete de 50
15248623 12,5 mm paquete de 24
5 options
Código de producto. 15228623
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para ofrecer una larga vida útil y un orificio de inyección de baja adherencia.
  • Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Tipo EC
Diámetro interior (métrico) 11,5 mm
Cantidad 25/paq.