Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septos de silicio con tecnología EC
Descripción
- Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | EC |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Cantidad | 25/paq. |