Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC analítica EC
Código de producto. 10706512 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Fase estacionaria:
α-ciclodextrina permetilada
BSA-7
β-Ciclodextrina permetilada
β-ciclodextrina
γ-ciclodextrina permetilada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10706512
Marca: Macherey-Nagel™ 720752.40
Especificaciones
Química de columna Base de sílice
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Para separación de los enantiómeros mediante HPLC
Longitud (métrico) 200 mm
Compatibilidad de fase móvil CH3OH - 0,1 % TEAA pH 4 (55:45)
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 100 Å
Fase estacionaria γ-ciclodextrina permetilada
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Separación quiral
Fase Separación quiral
Tipo Columna de análisis para EC