Especificaciones
| Química de columna | Base de sílice |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | Para separación de los enantiómeros mediante HPLC |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Compatibilidad de fase móvil | CH3OH - 0,1 % TEAA pH 4 (55:45) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Tipo USP | L45 |
| Fase estacionaria | β-ciclodextrina |
| Mostrar más |