Learn More
IBA Lifesciences™ EBV LMP2 Peptide FLYALALLL (HLA-A*0201)
Código de producto. 15332166 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. 15332166
Marca: IBA Lifesciences™ 67064901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
EBV LMP2 peptide FLYALALLL (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from human Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 2 (LMP2) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Especificaciones
Pureza >85%
Nivel de endotoxinas Endotoxin-free
Para utilizar con (aplicación) T Cell Stimulation
Liofilizado Yes