Learn More
Ebselen, MedChemExpress
Descripción
Ebselen (SPI-1005), a glutathione peroxidase mimetic, is a potent voltage-dependent calcium channel (VDCC) blocker. Ebselen potently inhibits Mpro (IC50=0.67 μM) and COVID-19 virus (EC50=4.67 μM).Ebselen is an inhibitor of HIV-1 capsid CTD dimerization. Ebselen, an organoselenium compound, can permeate the blood-brain barrier and has anti-inflammatory, antioxidant and anticancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ebselen |
| Forma física | Solid |
| CAS | 60940-34-3 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H9NOSe |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | SPI-1005 PZ-51 CCG-39161 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (182.36 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |