missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebselen, MedChemExpress

Código de producto. 16461987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461987 50 mg 50 miligramos
16486306 100 mg 100 miligramos
16475838 10 mg 10 miligramos
16458497 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461987

Marca: Medchem Express HY13750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ebselen (SPI-1005), a glutathione peroxidase mimetic, is a potent voltage-dependent calcium channel (VDCC) blocker. Ebselen potently inhibits Mpro (IC50=0.67 μM) and COVID-19 virus (EC50=4.67 μM).Ebselen is an inhibitor of HIV-1 capsid CTD dimerization. Ebselen, an organoselenium compound, can permeate the blood-brain barrier and has anti-inflammatory, antioxidant and anticancer activity.

Ebselen (SPI-1005), a glutathione peroxidase mimetic, is a potent voltage-dependent calcium channel (VDCC) blocker. Ebselen potently inhibits Mpro (IC50=0.67 μM) and COVID-19 virus (EC50=4.67 μM).Ebselen is an inhibitor of HIV-1 capsid CTD dimerization. Ebselen, an organoselenium compound, can permeate the blood-brain barrier and has anti-inflammatory, antioxidant and anticancer activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ebselen
Forma física Solid
CAS 60940-34-3
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9NOSe
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo SPI-1005 PZ-51 CCG-39161
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (182.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)[Se]C3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 274.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.