missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EBP50/NHERF-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 29771-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The EBP50/NHERF-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EBP50/NHERF-1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EBP50/NHERF-1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.Especificaciones
| EBP50/NHERF-1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 9368 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA | |
| 600 μg/mL | |
| EBP50; NHERF; NHERF1; NPHLOP2 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 50 kDa | |
| Liquid |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?