Descripción
- Provides a hardware connection from the washer's RS232 port to Ethernet.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Software |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Cantidad | 1 Ea. |