missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ebola Virus GP Monoclonal Antibody (A1-A6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17950403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17950403 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17950403

Marca: Invitrogen™ MA550580

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Predicted band size: 74 kDa Subcellular Location: Virion membrane, Host cell membrane, Secreted.

Ebola virus is an enveloped, negative-stranded RNA virus. This virus belongs to the family Filoviridae and has a distinctive morphology similar only to that of Marburg virus, but apparently has no antigenic characteristics of Marburg virus. Its genome is a nonsegmented RNA strand. SDS-PAGE profiles demonstrate the presence of seven structural proteins. These are the major nucleoprotein NP (104 K), glycoprotein GP (125K), L protein (180 K), and four proteins: VP40 (40 K), ViPX (35 K), VP30 (30 K) and VP24 (24 K). All the proteins are encoded by monocistronic mRNA transcripts complementary to virion RNA. GP is the major protein of the surface spikes and only this 125K viral protein is glycosylated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ebola Virus GP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon A1-A6
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Alias de gen EVD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide within Zaire Ebola Virus GP aa 400-450.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.