Learn More
Invitrogen™ Kit de flujo de trabajo de citometría de flujo de proteínas intracelular (citoplasmática/citoquina) de ratón eBioscience™
Descripción
- El kit contiene todos los tampones, bloqueadores y gránulos normales para completar un experimento de citometría de flujo estándar para la tinción de objetivos citoplásmicos y citoquinas intracelulares en suspensiones de células de ratón
- Cuando se combinan con anticuerpos específicos del experimento, los reactivos de este kit se han optimizado para trabajar juntos para detectar objetivos citoplasmáticos y citoquinas intracelulares del ratón mediante citometría de flujo
- Controles de compensación efectivos
- Bloqueo del receptor FC
- Solución de bloqueo no basada en anticuerpos ni en proteínas para reducir la tinción de fondo de fluoróforos
- El tampón de unión de anticuerpos minimiza la unión no específica de anticuerpos
- Tampón de fijación para el almacenamiento de muestras teñidas
- Activación del cóctel para inducir la producción de citoquinas
El kit incluye
- Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus (01-3333-41)
- Anticuerpo monoclonal CD16/CD32 (93), eBioscience (14-0161-81)
- Tampón bloqueante CellBlox™ (B001T06F01)
- Conjunto de tampones de permeabilización y de fijación intracelular eBioscience (88-8824-00)
- Tampón de tinción de citometría de flujo eBioscience™ (00-4222-57)
- Cóctel de estimulación celular eBioscience más inhibidores de transporte de proteínas, 500X (00-4975-93)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |