Learn More
Invitrogen™ Kit de flujo de trabajo de citometría de flujo de superficie de células humanas eBioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El kit contiene todos los tampones, bloqueadores y gránulos necesarios para completar un experimento de citometría de flujo estándar para la tinción de objetivos de superficie celular en suspensiones de células humanas
- Cuando se combinan con anticuerpos específicos del experimento, los reactivos de este kit se han optimizado para trabajar juntos y detectar objetivos de superficie celular mediante citometría de flujo
- Controles de compensación efectivos
- Bloqueo del receptor FC
- Solución de bloqueo no basada en anticuerpos ni en proteínas para reducir la tinción de fondo de fluoróforos
- El tampón de unión de anticuerpos minimiza la unión no específica de anticuerpos
- Tampón de fijación para el almacenamiento de muestras teñidas
El kit incluye:
- Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus (01-3333-41)
- Anticuerpo policlonal inhibidor de unión del receptor Fc, eBioscience (14-9161-71)
- Tampón bloqueante de monocitos y macrófagos CellBlox (B001T02F01)
- Tampón de tinción de citometría de flujo eBioscience (00-4222-57)
- Tampón de fijación eBioscience IC (00-8222-49)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |