Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 40
Click to view available options
Canales:
6
12
Clasificación IP:
IP 30
IP 40
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Registrador de datos multicanal para medir la temperatura con sondas de termopar de tipo K o T. Registrador de datos de temperatura con certificado de calibración de fábrica de 2 puntos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos, temperatura multicanal EBI 40 TC-01 |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Memoria de datos | 240000 lecturas |
| Calibración | Calibrated |
| Tipos de alarma | None |
| Duración de la batería | Vida útil |
| Canales | 6 |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración |
| Clasificación IP | IP 30 |
| Modelo | EBI 40 TC-01 |
| Mostrar más |