Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores PDF EBI 310
Código de producto. 12641825
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +75 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 12641825
Marca: Ebro Electronic™ 13406331A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Registrador USB con sensor de temperatura Pt1000
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing, but also for a lot of other applications, especially with the lot of additional probes.
Registrador de datos para el control de la temperatura durante el transporte y el almacenamiento, pero también para muchas otras aplicaciones, especialmente con muchas sondas adicionales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Registrador de datos, temperatura USB EBI 310
Tipo de pantalla LCD
Memoria de datos 120000 lecturas
Calibración Calibrated
Tipos de alarma Flashing LCD Segment
Duración de la batería Vida útil de hasta 2 años
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Clasificación IP IP 65
Modelo EBI 310
Tipos de sensores PT 1000
Exactitud (temperatura) ±0,2 (de –30 a 30) ±0,5 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +75 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 x 34 x 14 mm
Peso (métrico) 35 g