Learn More
Ebro Electronic™ Registrador de datos de temperatura de alimentos EBI 20-TF
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
de 0 a 100°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos de temperatura de alimentos EBI 20-TF |
| Memoria de datos | 8000 valores |
| Batería, tipo | Litio |
| Duración de la batería | 1 año |
| Canales | 1 |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración de fábrica |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Modelo | EBI 20-TF |
| Tipos de sensores | NTC |
| Para utilizar con (aplicación) | Registro de temperatura fiable, medición de temperatura central, contadores de servicio en caliente, comidas sobre ruedas, catering en hospitales/casas de reposo, según DIN EN 12830 |
| Mostrar más |