missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBE-A22, MedChemExpress

Código de producto. 16476446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476446 100 mg 100 miligramos
16482177 50 mg 50 miligramos
16476038 10 mg 10 miligramos
16438647 5 mg 5 miligramos
16430216 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476446

Marca: Medchem Express HY14347

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.

EBE-A22 is a derivative of PD 153035 which can inhibit ErbB-1-phosphorylation, whereas EBE-A22 is inactive.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material EBE-A22
CAS 229476-53-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16BrN3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (133.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(N(C)C2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C23)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 374.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.23
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.