missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16842575 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16842575 20 μL 20 microlitros
16832575 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16842575

Marca: Proteintech 239741AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EB3 is a 282 amino acid homologue of EB1, a protein known to bind APC (adenomatous polyposis coli). It has been shown to bind to tubulin in vitro and microtubules in vivo. Northern blotting shows expressions to be mainly in brain, and to a lesser degree in muscle. EB3 interacts with APCL, a homologue of the tumor suppressor APC, and this interaction may be involved in the stabilization or extension of microtubules.

Especificaciones

Antígeno EB3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MAPRE3
N.º de referencia del gen Q5XIT1, Q6PER3, Q9UPY8
Alias de gen EB3, End binding protein 3, MAPRE3
Símbolos de los genes MAPRE3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EB3 Fusion Protein Ag21148
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100732, 22924, 298848
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.