missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 23974-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
EB3 is a 282 amino acid homologue of EB1, a protein known to bind APC (adenomatous polyposis coli). It has been shown to bind to tubulin in vitro and microtubules in vivo. Northern blotting shows expressions to be mainly in brain, and to a lesser degree in muscle. EB3 interacts with APCL, a homologue of the tumor suppressor APC, and this interaction may be involved in the stabilization or extension of microtubules.Especificaciones
| EB3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MAPRE3 | |
| EB3, End binding protein 3, MAPRE3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 100732, 22924, 298848 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.37 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5XIT1, Q6PER3, Q9UPY8 | |
| MAPRE3 | |
| EB3 Fusion Protein Ag21148 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido