Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de mezcla para PCR EasyStart™
Reduzca los complejos protocolos de preparación de PCR a un solo paso con el tubo de mezcla para PCR Thermo Scientific™ EasyStart™.
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,2 ml
Requisitos de almacenamiento Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Reduzca los complejos protocolos de preparación de PCR a un solo paso con el tubo de mezcla para PCR Thermo Scientific™ EasyStart™.
Características:
  • Ofrece una especificidad y unos resultados mejores en comparación con las mezclas preparadas convencionalmente
  • Compatible con una amplia variedad de enzimas
  • La capa de cera permite el almacenamiento fácil y seguro de la mezcla de reactivos, evita la oxidación y la evaporación, y elimina los reactivos desechados
Información para pedidos:
Use tubos de 0,2 ml para los bloques de calentamiento de 0,2 ml y tubos de 0,5 ml para los bloques de calentamiento de 0,5 o 0,6 ml.
Especificaciones
Especificaciones
0,2 ml
Tubes can be stored at ambient temperatures for extended periods; To remove PCR product, simply pierce the wax layer with a pipet tip