Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer
Código de producto. p-7217690
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
Código de producto. 17108021
Marca: STEMCELL Technologies 20110
Red blood cell lysis buffer, 10X concentrate
  • EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer is for use as directed with EasySep™ or RoboSep™ Whole Blood kits for the lysis of red blood cells prior to separation from whole blood
Especificaciones
Descripción Chimerism; HLA; Immunology
Cantidad 10 mL
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.