Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse NK Cell Isolation Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 x 109 celdas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The EasySep™ Mouse NK Cell Isolation Kit targets non-NK cells by labeling unwanted cells with biotinylated antibodies and EasySep™ Streptavidin RapidSpheres™, and separates cells without columns using an EasySep™ magnet
- Desired cells are simply poured off into a new tube
- Isolated cells are immediately available for downstream applications such as flow cytometry, culture or cell-based assays
- This product replaces the EasySep™ Mouse NK Cell Enrichment Kit (Catalog #19755) for even faster cell isolations
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | NK Cells |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
| Cantidad | 1 x 109 celdas |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.