Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Monocyte Isolation Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 x 109 celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- The EasySep™ Human Monocyte Isolation Kit is designed to isolate CD14+CD16- monocytes from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells and platelets with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labelled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
- This product can be used in place of the EasySep™ Human Monocyte Enrichment Kit (Catalog #19059) for even faster cell isolations with reduced platelet contamination
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Monocytes |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
| Cantidad | 1 x 109 celdas |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.