Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 x 109 celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- The EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit is designed to isolate gamma/delta T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-gamma/delta T cells and dextran-coated magnetic particles
- The labeled cells are separated using the EasySep™ magnet without the use of columns
- The desired cells are poured off into a new tube
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | T Cells, T Cells, Other Subsets |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
| Cantidad | 1 x 109 celdas |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.