Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human Monocyte Isolation Kit
Código de producto. 15923482
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
100 mL de sangre completa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15923482
Marca: STEMCELL Technologies 19669
Immunomagnetic isolation of monocytes directly from whole blood
  • The EasySep™ Direct Human Monocyte Isolation Kit isolates functional, highly purified CD14+ monocytes directly from human whole blood by immunomagnetic negative selection
  • No lysis, density gradient centrifugation or other processing steps are required and isolated cells are immediately available for flow cytometry, functional assays, culture and other downstream applications
Especificaciones
Tipo de célula Monocytes, Myeloid Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 100 mL de sangre completa
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.