Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct HLA T Cell Isolation Kit for RoboSep™
Código de producto. 17149951
Encompass
Click to view available options
Cantidad:
100 mL de sangre completa
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17149951
Marca: STEMCELL Technologies 89671RF
EasySep™ kit with RoboSep™ buffer and RoboSep™ filter tips - 100 mL whole blood processed
  • The EasySep™ Direct HLA T Cell Isolation Kit can be used to isolate highly purified T cells directly from human whole blood, buffy coat, spleen, or lymph nodes by immunomagnetic negative selection. 
  • This kit targets non-T cells for removal with antibodies recognizing specific surface markers. 
  • Unwanted cells are labeled with antibodies and EasySep™ Direct RapidSpheres™, and separated using an EasySep™ magnet.
  • Desired cells are simply collected into a new tube and can directly be used for downstream applications such as flow cytometry crossmatch.
Especificaciones
Tipo de célula T Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Cantidad 100 mL de sangre completa
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.