Learn More
Buerkle™ EasySampler™ Sampler For Solids
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Las muestras pueden vaciarse directamente en el contenedor de muestras sin tener que desmontar el EasySampler, por ejemplo, al obtener una muestra mixta. El material a granel debe ser de flujo libre o de flujo automático para un rendimiento óptimo.
- Acero inoxidable V4A (1.4404)
- Para aberturas de muestras de 52 mm de diámetro
- Longitud de la cámara de muestras, 500 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Longitud (métrico) | 100 cm |