Learn More
Bel Art™ Gradillas para placas Petri ProCulture
Código de producto. p-7110989 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Natural, Azul
Posiciones:
84
Tamaño:
35,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Posiciones Tamaño unitSize
11784736 Natural, Azul 84 35,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11784736
Marca: Bel Art™ F189820014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural, Azul
Admite Petri Dishes
Material Policarbonato
Posiciones 84
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 cm
Tamaño 35,5 cm
Longitud (métrico) 370 mm
Incluye Rack Only
Tipo de producto Petri Dish Rack
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 370 mm
matriz, red, conjunto 21 x 4
Anchura (métrico) 184 mm