Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Gradilla para placas Petri Easyplate
Código de producto. p-8007852 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Varios
Altura (métrico):
24 cm
37 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Color Altura (métrico) unitSize
11744736 Natural 24 cm cada uno
10358469 Varios 24 cm paquete de 4
11794736 Azul 37 cm cada uno
3 options
Código de producto. 11744736
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F189820009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente el espacio de trabajo y transporte de forma eficaz una gran cantidad de placas Petri.
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Placa de Petri (100 mm)
Material Policarbonato
Posiciones 48
Para utilizar con (equipo) Placa de Petri
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Gradillas para placas de Petri
Altura (métrico) 24 cm