Learn More
Thermo Scientific™ Kits de preparación de muestras para MS EasyPep™
Descripción
Los kits de preparación de muestras para MS EasyPep Mini permiten el procesamiento eficaz y reproducible de células y tejidos cultivados de mamíferos para el análisis proteómico de MS. El kit contiene tampones preformulados, mezcla de enzimas de grado MS, columnas de limpieza de péptidos y un protocolo optimizado para generar muestras de péptidos compatibles con MS en menos de tres horas. Los kits están optimizados para procesar muestras de proteínas de 10 a 100 μg con un alto rendimiento de péptidos preparados para MS.
• Optimizado: el protocolo y los reactivos optimizados minimizan el número de pasos y el tiempo necesario para procesar las muestras
• Flexible: los reactivos y el protocolo se han verificado utilizando muestras de células y tejidos para muestras entre 10 y 100 µg
• Ahorro de tiempo: tiempo de procesamiento de muestras reducido de más de un día a menos de tres horas
• Compatible: la preparación final está lista para el análisis directo de MS y otras aplicaciones posteriores, incluido el etiquetado TMT
La preparación de muestras de péptidos para el análisis de MS es compleja, con numerosos pasos y protocolos variados, lo que resulta en variabilidad de la muestra tanto de calidad como de cantidad. Este kit se ha diseñado para mejorar la reproducibilidad y ahorrar tiempo de trabajo y procesamiento. El número de pasos y el tiempo de procesamiento se ha reducido mediante la adición de nucleasas universales para reducir la viscosidad de los ácidos nucleicos (sustitución de la administración de ultrasonidos), una rápida solución de reducción/alquilación de «un pocillo» para la modificación de la cisteína (carbamidometilación, + 57,02) y una mezcla de tripsina/proteasa Lys-C para una digestión más completa. Además, el kit incluye columnas de limpieza de péptidos y tampones para preparar muestras de péptidos sin detergentes para el análisis de MS. Los reactivos y protocolos optimizados producen péptidos de alta calidad que son compatibles con el etiquetado TMT y con otras aplicaciones posteriores, y también están listos para su uso en análisis mediante MS.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de preparación de muestras Maxi |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Kit de preparación de muestras |
| Línea de productos | EasyPep |
| Contenido y almacenamiento |
|
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Material de partida | Muestras de proteínas |
| Tipo de producto final | péptidos |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Mostrar más |