Descripción
- Capture y almacene datos de cualquier medidor SevenCompact
- Imprima o exporte directamente los datos a una aplicación libre como Excel
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Licencia EasyDirect pH |
| Tipo | Software de pH EasyDirect |
| Para utilizar con (aplicación) | Capture y almacene datos de cualquier medidor SevenCompact |