Learn More
Thermo Scientific™ Emisores EASY-Spray™ Nano & Capillary
Código de producto. p-6024224
Change view
Click to view available options
Tipo:
Emisor EASY-Spray con línea de transferencia
Emisor Nano EASY-Spray con línea de transferencia
Emisor capilar EASY-Spray con línea de transferencia
Emisor capilar EASY-Spray, tipo bala sin línea de transferencia
Emisor nano EASY-Spray, tipo bala sin línea de transferencia
Diámetro (métrico):
0,02 mm
0,02 mm
0,075 mm
Emisor: 10 m de D.I.
Emisor: 15 m de D.I.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tipo Diámetro (métrico) unitSize
15176864 Emisor EASY-Spray con línea de transferencia 0,02 mm cada uno
16652037 Emisor Nano EASY-Spray con línea de transferencia 0,02 mm cada uno
15968997 Emisor Nano EASY-Spray con línea de transferencia 0,02 mm cada uno
16662037 Emisor capilar EASY-Spray con línea de transferencia 0,075 mm cada uno
17204513 Emisor nano EASY-Spray, tipo bala sin línea de transferencia Emisor: 10 m de D.I. paquete de 2
17214513 Emisor capilar EASY-Spray, tipo bala sin línea de transferencia Emisor: 15 m de D.I. paquete de 2
6 options
Código de producto. 15176864
Marca: Thermo Scientific™ ES791
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice este pulverizador fácil de usar para la separación sensible de LC-MS de proteínas y péptidos mediante LC nano y capilar.
Conecte su columna nano o capilar a sus espectrómetros de masas (MS) Thermo Scientific™ con mayor facilidad mediante los emisores Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano& Capillary. Los emisores nano y capilares actúan como un pulverizador independiente de la columna, lo que permite la introducción de un flujo bajo de columnas nano y capilares sin una manipulación molesta de agujas de pulverización tradicionales. Hay dos versiones de emisores disponibles: con y sin líneas de transferencia integradas. Estos pulverizadores son ideales para la separación de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar.
  • Disponible en formatos nanocaudal y microcaudal para satisfacer una amplia gama de requisitos de columna
  • El ajuste con Thermo Scientific™ nanoViper™ facilita la instalación
  • Emisor de vidrio con posicionamiento diseñado para mayor precisión para obtener un rendimiento de pulverización excelente
  • Los racores de diseño de precisión integrados garantizan la fiabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Emisor EASY-Spray
Diámetro (métrico) 0,02 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Línea de productos Easy Spray
Material de embalaje Desembalado
Tipo de columna Emisor
Tipo Emisor EASY-Spray con línea de transferencia
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.