Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC EASY-Spray™ PepMap™ Neo
Código de producto. 17497583 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
500 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17497583
Marca: Thermo Scientific™ ES75750PN
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos con las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo.
Separe las muestras para la identificación compleja de péptidos utilizando las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo. Estas columnas ofrecen una fácil conectividad, una alta reproducibilidad y excelentes separaciones. Nuestras columnas Neo proporcionan una capacidad de presión de 1500 bares, una consistencia de columna a columna y una eficiencia mejoradas. Los materiales de la columna se fabrican y seleccionan conforme estándares exactos y se envasan a altas presiones, lo que da como resultado una simetría de picos, una resolución y una reproducibilidad de columna a columna mejoradas permitiendo obtener mejor cobertura de muestras y mejor información. El formato Click-and-Spray de las columnas EASY-Spray permite realizar conexiones perfectas con nuestro espectrómetro de masas en todo momento.
Beneficios de las columnas PepMap Neo
  • Conectividad brillante: las columnas EASY-Spray™ se colocan en su posición con facilidad.
  • Reproducibilidad brillante: los protocolos de fabricación precisos para el envasado de materiales mejoran la consistencia de columna a columna para los análisis reproducibles cada día.
  • Separación brillante: el envasado a presiones ultra altas aumenta la eficiencia de la columna, lo que le permite hacerla funcionar a hasta 1500 bar para mejorar la simetría de picos y la resolución, lo que aporta una capacidad de muestra mayor para más información de esta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis, EASY-Spray™
Diámetro (métrico) 75 μm
Longitud (métrico) 750 mm
Presión máxima 22 000 psi (1500 bar)
Tamaño de partículas 2 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 450 m2/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Easy Spray
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 15%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Descripción Easy-Spray™ PepMap™ Neo C18, 2 μm, 75 μm x 750 mm
Para utilizar con (aplicación) Proteómica bottom-up, LC-MS