Learn More
Checkers Reductor de velocidad Easy Rider™, negro/amarillo
Descripción
- El reductor de velocidad de caucho Easy Rider™ reduce la velocidad de los vehículos, lo que hace que los estacionamientos sean más seguros para peatones y conductores
- Fabricado con neumáticos 100 % reciclados, el Easy Rider™ está preformado para implementar una instalación inmediata
- El diseño flexible del Easy Rider se adapta al contorno de prácticamente cualquier superficie de la carretera
- La cinta altamente reflectante moldeada garantiza que los reductores de velocidad sean visibles incluso de noche
- Los reflectores de ojo de gato mejoran aún más la visibilidad para alertar a los conductores con mucha anticipación
- Los badenes tienen un fondo acanalado para facilitar el drenaje, así como para cubrir cableado o tuberías
- Los reductores de velocidad Easy Rider™ son la solución ideal para estacionamientos sin mantenimiento
- Además de mejorar la seguridad de los estacionamientos, los badenes pueden reducir las primas de seguros para los propietarios de los estacionamientos
- El Easy Rider™ está disponible en longitudes de 120 cm y 180 cm, incluidas las tapas de los extremos para protegerlos de los reductores de velocidad y los vehículos
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 5,715 cm |
| Longitud (imperial) | 47 in |
| Longitud (métrico) | 120 cm |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Color | Negro, Amarillo |
| Material | Caucho reciclado |
| Tipo | Reductor de velocidad |