Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio calibrados individualmente Easy-Read™: inmersión total
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4414436 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +225 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Longitud total (métrico):
300 mm
350 mm
Puntos de calibración:
0°, 60°, 120 °C
0 °C, 50 °C, 100 °C
1°, 100°, 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Longitud total (métrico) Puntos de calibración unitSize
13089142 De -10 °C a +225 °C 350 mm 1°, 100°, 200 °C cada uno
13059142 De -20 °C a +110 °C 300 mm 0 °C, 50 °C, 100 °C cada uno
13079142 De -20 °C a +150 °C 300 mm 0°, 60°, 120 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13089142 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B602020900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Informe de calibración individual según sea necesario para numerosos procedimientos de funcionamiento estándar
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Especificaciones
Puntos de calibración 1°, 100°, 200 °C
Certificaciones/conformidad Cada termómetro incluye un informe de calibración de termómetro individualizado que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración. Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud total (imperial) 14 in
Longitud total (métrico) 350 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 225 °C
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +225 °C
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 1 °C