Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio calibrados individualmente Easy-Read™: inmersión total
Tienda SP Scienceware Productos
Descripción
- El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
- Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
- Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°, 60°, 120 °C |
| Certificaciones/conformidad | Cada termómetro incluye un informe de calibración de termómetro individualizado que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración. Serializados individualmente y fabricados en EE. UU. |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud total (imperial) | 12 in |
| Longitud total (métrico) | 300 mm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ |
| Temperatura máxima | 150 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 20 °C |
| Mostrar más |