Learn More
Ansell™ Guantes de resistencia media Easy Flex™
Código de producto. 12620902 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6,5
7
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12620902 7 12 pares
11716743 10 12 pares
12610902 6,5 12 pares
11796733 8 12 pares
11706743 9 12 pares
5 options
Código de producto. 12620902
Marca: Ansell™ 47200070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes para manipulación general con el frescor y la comodidad de los guantes de algodón y un mejor agarre.
  • Mucho más resistentes a los enganches, las perforaciones y la abrasión.
  • El revestimiento de nitrilo repele aceite y grasa
  • Manipule objetos lisos, como cajas o aparatos, de forma fácil y segura
  • Duran cinco veces más que un guante de algodón normal
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de algodón de interbloqueo
  • Inmersión 3/4
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, ANSI, CATEGORÍA II EN 388 : 2111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Green
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 7
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Material de revestimiento Interlock Cotton
Revestimiento Algodón interbloqueo
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes
Serie 47-200