Learn More
Ansell™ Guantes de resistencia media Easy Flex™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
6,5
7
8
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Mucho más resistentes a los enganches, las perforaciones y la abrasión.
- El revestimiento de nitrilo repele aceite y grasa
- Manipule objetos lisos, como cajas o aparatos, de forma fácil y segura
- Duran cinco veces más que un guante de algodón normal
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI, CATEGORÍA II EN 388 : 2111 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Green |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |