Learn More
Buerkle™ Cierre Easy-Click™
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
10 mm
15 mm
20 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
- Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
- Works with existing hose connections
- Temperature resistant up to 140°C
- For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
- Available in four fresh colors
Cierre Easy-Click: la pinza Stop-It se puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin tener que realizar la molesta tarea de atornillar y desatornillar. Material de alta calidad: fabricada con PVDF de plástico resistente al calor y a los productos químicos. La abrazadera es de acero galvanizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hose Clamp |
| Material | PVDF, acero, revestimiento de zinc |
| Incluye | Cierre Easy Click |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos flexibles de 20 mm de DE |
| Para utilizar con (aplicación) | Puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases. |
| Tamaño (métrico) del asa | 20 mm |
| Color | Verde |
| Recubrimiento | Zinc |