Learn More
Buerkle™ Cierre Easy-Click™
Código de producto. 10554772
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
10 mm
15 mm
20 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10554772
Marca: Buerkle™ 86190152
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Regule el flujo de líquidos y gases con estas pinzas de manguera. El cierre Buerkle™ Easy-Click™ cuenta con un tornillo de cabeza ranurada para una regulación del flujo continua y delicada o una parada completa de este. El cierre comprime la manguera a lo largo de un área amplia contra el gancho de acero para evitar daños en la manguera.
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
Cierre Easy-Click: la pinza Stop-It se puede abrir y cerrar en cualquier posición, sin tener que realizar la molesta tarea de atornillar y desatornillar. Material de alta calidad: fabricada con PVDF de plástico resistente al calor y a los productos químicos. La abrazadera es de acero galvanizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hose Clamp
Material PVDF, acero, revestimiento de zinc
Incluye Cierre Easy Click
Para utilizar con (equipo) Diámetro externo de 15 mm Tubos flexibles
Para utilizar con (aplicación) Puede utilizarse siempre que sea necesario regular o detener el flujo en mangueras con líquidos o gases.
Tamaño (métrico) del asa 15 mm
Color Rojo
Recubrimiento Zinc