Learn More
Abeba™ Zapatos Easy 37622
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Piel suave de color blanco/azul
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3573)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 37622 |