Learn More
Fisherbrand™ EASY 20
Código de producto. 17838036 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe Schuko
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17838036 Enchufe Schuko cada uno
1 options
Código de producto. 17838036
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El baño de agua por ultrasonidos Fisherbrand Easy se caracteriza por su funcionamiento sencillo y fácil de usar. Con una potencia ultrasónica del 100 % a una frecuencia de 37 kHz, el Easy resuelve las tareas de limpieza de forma rápida y eficaz. Adecuado para eliminar pastas persistentes, de ensuciamiento mineral y de pulido.
  • Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (rango de control -2,5 kHz a +5,5 kHz)
  • 2 modos ultrasónicos para la distribución del campo acústico según las necesidades en el baño ultrasónico
    • Modo dinámico, configurado automáticamente: Sirve una limpieza más intensiva con mayor poder de limpieza.
    • Modo eco, conectable: permite una limpieza suave con un funcionamiento más silencioso
  • Selectores electrónicos en teclado de membrana limpiable e indicación LED de todos los estados operativos
  • Preselección del tiempo de limpieza: tiempo de limpieza ajustable entre 1 minuto y 30 minutos o funcionamiento continuo ajustable (funcionamiento continuo ultrasónico máx. 6 horas)
  • Control electrónico de temperatura ajustable en pasos de 5°C de 30°C a 80°C para dispositivos con calefacción (tolerancia de temperatura -5°C a +8°C)
  • Apagado de seguridad con función de despertador
    • después de 8 horas de inactividad
    • en caso de una breve interrupción del suministro eléctrico
  • Apagado automático del funcionamiento ultrasónico a una temperatura del baño > 90°C
  • Carcasa resistente a salpicaduras y bandeja de limpieza de acero inoxidable
  • Llave de paso lateral para vaciar el tanque de limpieza a través del drenaje en la parte trasera de la unidad (de Fisherbrand Easy 60H)
  • Garantía de 2 años desde la operación inicial, pero no más de 3 años desde la fecha de producción
Especificaciones
Pantalla Ninguno
Material Acero inoxidable
Temporizador 1 a 30 min. y continuo
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Capacidad (imperial) 0,42 gal
Capacidad (métrico) 1.6 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 125 x 140 x 95 mm
Incluye Tapa
Modelo EASY 20 (sin calefacción)
Tipo de tapón Enchufe Schuko