Learn More
Sperian™ Tapones desechables Howard Leight™ Bilsom™ 303
Código de producto. 15221149
Change view
Click to view available options
:
Color: Amarillo y Blanco
Código de producto.
15221149 Color: Amarillo y Blanco
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15221149
Marca: Sperian™ 1006187
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Se lleva más cómodamente que otros tapones de espuma durante largos periodos de tiempo. Los tapones para los oídos desechables Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303 son ideales para entornos con un nivel de ruido medio o alto.
  • La espuma de poliuretano se expande suavemente en el canal auditivo, lo que da lugar a una menor presión de expansión.
  • La piel suave y resistente a la suciedad evita su acumulación.
  • El diseño cónico en forma de bala es más fácil de enrollar e insertar, y se adapta más uniformemente al canal auditivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo, blanco
Tamaño Universal
Cantidad 1 unidad
Plug Shape Bala
Tipo de producto Tapón para los oídos