Learn More
EAAT2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C8D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | EAAT2 |
|---|---|
| Clon | 1C8D10 |
| Concentración | 800 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16849505
|
Proteintech
67083-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16839505
|
Proteintech
67083-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The EAAT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EAAT2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EAAT2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| EAAT2 | |
| 800 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 6506 | |
| Primary |
| 1C8D10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG1 |