missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ E2F8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16633305 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16633305 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16633305 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5106867

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total E2F8.

E2F transcription factors, such as E2F8, are essential for orchestrating expression of genes required for cell cycle progression and proliferation (Christensen et al., 2005).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno E2F8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica E2F8
N.º de referencia del gen A0AVK6, F1LMN3, Q58FA4
Alias de gen 4432406C08Rik; AA410048; E2F 8; E2F family member 8; E2F transcription factor 8; E2F8; E2F-8; FLJ23311; RGD1308091; Transcription factor E2F8
Símbolos de los genes E2F8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human E2F8(Accession A0AVK6), corresponding to amino acid residues P788-C838.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 108961, 308607, 79733
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.