Learn More
E2F7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16892955 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16892955 150 μL 150 microlitros
16802965 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16892955
Marque: Proteintech 244891AP150UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
E2F transcription factors, such as E2F7, play an essential role in the regulation of cell cycle progression.
Spécification
Antígeno E2F7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.38 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica E2F7
N.º de referencia del gen Q96AV8
Alias de gen E2F transcription factor 7, E2F7
Símbolos de los genes E2F7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E2F7 Fusion Protein Ag21599
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 144455
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.