Descripción
E2F transcription factors, such as E2F7, play an essential role in the regulation of cell cycle progression.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | E2F7 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.38 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | E2F7 |
| N.º de referencia del gen | Q96AV8 |
| Alias de gen | E2F transcription factor 7, E2F7 |
| Símbolos de los genes | E2F7 |
| Mostrar más |